missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des-2-methyl-2-hydroxymethyl Metalaxy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metalaxyl-hydroxymethyl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO5/c1-10-6-5-7-12(8-17)14(10)16(13(18)9-20-3)11(2)15(19)21-4/h5-7,11,17H,8-9H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 295.142 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?