missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Des-22-Tyr-kalcitonin (lax) Trifluoracetatsalt, TRC

Produktkod. 30010872
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010872 25 mg
30008353 5 mg
30012771 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT45201525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

Molekylformel C136H231N43O46S2 • x C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 3382.7
Synonym Calcitonin Impurity C
IUPAC-namn (3S,6S,12S,15S,18S,21S,24S)-1-((4R,1R,10S,13S,16S,19S,22R)-22-amino-16-(2-amino-2-oxoetyl)-7-((R)-1-hydroxyethyl)-10,19-bis(hydroxymetyl)-13-isobutyl-8,9,14,15,18,21-hexaoxo-1,2-dithia-5,6,11,12,17,20-hexaazacyklotrikosan-4-yl)-21-(3-amino-3-oxopropyl)-24-((3S)-3-(2-(2S)-1-((5S,8S)-1-amino-8-(2-((4S,8R)-1-amino-7-(((2S)-2-((6S,12S,21S, 28R)-1-amino-12-(2-amino-2-oxoetyl)-27-(((S)-2-karbamoylpyrrolidin-1-yl)amino)-28-hydroxy-9,15-bis((R)-1-hydroxyethyl)-21-(hydroxymetyl)-1-imino-7,8,13,14,19,22,25,26-oktoxo-2,10,11,16,17,20,23-heptaazanonacosan-6-yl)karbamoyl)pyrrolidin-1-yl)amino)-8-hydroxy-1,5,6-trioxononan-4-yl)hydrazineyl)-10-metyl-6,7-dioxondekan-5-yl)amino)-3-(1H-imidazol-5-yl)-1-oxopropan-2-yl)hydrazineyl)-5-metyl-2-oxohexanoyl)-12-(4-aminobutyl)-18-(hydroxymetyl)- 6,15-diisobutyl-3-isopropyl-1,2,5,10,13,14,19,22-oktoxo-4,7,8,11,16,17,20,23-oktazapeptacosan-27-oic syra--2,2,2-trifluorättiksyra (1/1)
LEDER NC([C@H]1N(CCC1)[Thr]C(CNC([C@H](CO)NC(CN[Thr]C([C@H](CC(N)=O)N[Thr]C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H]2N(CCC2)[Thr]C([C@H](CCC(N)=O)N[Leu]C([C@H](CCCCN)NC([C@@H](N[Leu]C([C@H](CCC(O)=O)NC([C@H](CCC(N)=O)NC([C@H](CO)N[Leu]C([C@H](CCCCN)NC(CN[Leu][Val]C([C@H]3N[Thr]C([C@H](CO)N[Leu]C([C@H](CC(N)=O)NC([C@H](CO)NC([C@H](CSSC3)N[H])=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC4=CN=CN4)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O.O=C(O)C(F)(F)F

Specifications

Kemiskt namn eller material Des-22-Tyr-calcitonin (Salmon) Trifluoroacetate Salt
InChI formel InChI=1S/C136H231N43O46S2.C2HF3O2/c1-60(2)41-80(164-163-77(30-33-95(140)190)112(202)126(216)107(70(17)188)177-179-40-24-29-93(179)135(225)157-75(27-22-38-148-136(145)146)111(201)124(214)104(67(14)185)174-168-84(48-98(143)193)118(208)123(213)103(66(13)184)173-152-52-100(195)154-88(54-181)129(219)149-50-94(189)121(211)106(69(16)187)176-178-39-23-28-92(178)127(144)217)115(205)109(199)74(26-19-21-37-138)155-131(221)86(46-71-49-147-59-150-71)169-165-81(42-61(3)4)116(206)110(200)76(32-35-101(196)197)156-130(220)78(31-34-96(141)191)158-134(224)90(56-183)171-167-82(43-62(5)6)114(204)108(198)73(25-18-20-36-137)153-99(194)51-151-162-85(45-64(9)10)132(222)161-102(65(11)12)122(212)120(210)91-58-227-226-57-72(139)128(218)160-89(55-182)133(223)159-79(47-97(142)192)113(203)117(207)83(44-63(7)8)166-170-87(53-180)119(209)125(215)105(68(15)186)175-172-91;3-2(4,5)1(6)7/h49,59-70,72-93,102-107,151-152,162-177,180-188H,18-48,50-58,137-139H2,1-17H3,(H2,140,190)(H2,141,191)(H2,142,192)(H2,143,193)(H2,144,217)(H,147,150)(H,149,219)(H,153,194)(H,154,195)(H,155,221)(H,156,220)(H,157,225)(H,158,224)(H,159,223)(H,160,218)(H,161,222)(H,196,197)(H4,145,146,148);(H,6,7)/t66-,67-,68-,69-,70-,72+,73+,74+,75+,76+,77+,78+,79+,80+,81+,82+,83+,84+,85+,86+,87+,88+,89+,90+,91+,92+,93+,102+,103?,104?,105?,106?,107?;/m1./s1
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.