missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des [3-(1-Dimethylamino)ethyl] 3-Acetyl Rivastigmine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 221.1052 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?