missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des[3-Acetyl-5-(2-dimethylamino)ethyl] Diltiazem, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one |
| CAS | 42399-49-5 |
| Molekylformel | C16 H15 N O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S,3S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.36 |
| Formel vikt | 301.0773 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?