Läs mer
Des[3-Acetyl-5-(2-dimethylamino)ethyl] Diltiazem, TRC
Produktkod. 30367231
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30367231 50 mg
1 options
Produktkod. 30367231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28845050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
CAS 42399-49-5
Molekylformel C16 H15 N O3 S
Kvantitet 50 mg
Synonym (2S,3S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1
LEDER COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2O
IUPAC-namn (2S,3S)-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 301.36
Formel vikt 301.0773