missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des-3-pyridylmethyl Indinavir (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desnicotinyl Indinavir |
| CAS | 150323-38-9 |
| Molekylformel | C30 H42 N4 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Desnicotinyl indinavir, (S)-1-{(2S,4R)-4-Benzyl-2-hydroxy-5-[(1S,2R)-2-hydroxyindan-1-ylamino]-5-oxopentyl}-N-tert-butylpiperazine-2-carboxamide, D-erythro-Pentonamide, 2,3,5-trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-dimeth |
| InChI formel | InChI=1S/C30H42N4O4/c1-30(2,3)33-29(38)25-18-31-13-14-34(25)19-23(35)16-22(15-20-9-5-4-6-10-20)28(37)32-27-24-12-8-7-11-21(24)17-26(27)36/h4-12,22-23,25-27,31,35-36H,13-19H2,1-3H3,(H,32,37)(H,33,38)/t22-,23+,25+,26-,27+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1CNCCN1C[C@@H](O)C[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H]3[C@H](O)Cc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(2S,4R)-4-benzyl-2-hydroxy-5-[[(1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]amino]-5-oxopentyl]-N-tert-butylpiperazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.68 |
| Formel vikt | 522.321 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?