Läs mer
Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N6O4S/c1-16(2)8(17)6-4-3-5-13-7(6)21(19,20)15-10(18)14-9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H5,11,12,14,15,18) |
| Formel vikt | 314.0797 |