missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des-4'(methylpiperidine-4-carboxamide)-4'-hydroxymethyl Revefenacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des-4'(methylpiperidine-4-carboxamide)-4'-hydroxymethyl Revefenacin |
| CAS | 1682660-39-4 |
| Molekylformel | C29 H33 N3 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(2-(4-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamido)ethyl)piperidin-4-yl [1,1'-biphenyl]-2-ylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33N3O4/c1-31(28(34)24-13-11-22(21-33)12-14-24)19-20-32-17-15-25(16-18-32)36-29(35)30-27-10-6-5-9-26(27)23-7-3-2-4-8-23/h2-14,25,33H,15-21H2,1H3,(H,30,35) |
| LEDER | CN(CCN1CCC(CC1)OC(=O)Nc2ccccc2c3ccccc3)C(=O)c4ccc(CO)cc4 |
| IUPAC-namn | [1-[2-[[4-(hydroxymethyl)benzoyl]-methylamino]ethyl]piperidin-4-yl] N-(2-phenylphenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.59 |
| Formel vikt | 487.247 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?