Läs mer
Des[5-(2-dimetylamino)etyl] Diltiazem, TRC
Produktkod. 30366348
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366348 10 mg
30358380 250 mg
30366646 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28895010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87447-47-0
Molekylformel C18 H17 N O4 S
Molekylvikt (g/mol) 343.4
Synonym (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate, Diltiazem Hydrochloride Imp. B (EP)
IUPAC-namn [(2S,3S)-2-(4-metoxifyneyl)-4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzotiazepin-3-yl] acetat
LEDER COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17NO4S/c1-11(20)23-16-17(12-7-9-13(22-2)10-8-12)24-15-6-4-3-5-14(15)19-18(16)21/h3-10,16-17H,1-2H3,(H,19,21)/t16-,17+/m1/s1
Formel vikt 343.0878