Läs mer
Des-(5-Chloropyridin-2-amine)-Edoxaban-ethyl-2-oxoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(((1S,2R,4S)-4-((Dimethylamino)carbonyl)-2-(((4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo(5,4-c)pyridin-2-yl)carbonyl)amino)cyclohexyl)amino)-2-oxoacetate (ACI) |
| CAS | 480450-85-9 |
| Molekylformel | C21H31N5O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Edoxaban Oxoacetic Acid Ethyl Ester Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N5O5S/c1-5-31-21(30)18(28)22-13-7-6-12(20(29)25(2)3)10-15(13)23-17(27)19-24-14-8-9-26(4)11-16(14)32-19/h12-13,15H,5-11H2,1-4H3,(H,22,28)(H,23,27)/t12-,13-,15+/m0/s1 |
| LEDER | N(C(=O)C1=NC2=C(S1)CN(C)CC2)[C@H]3[C@@H](NC(C(OCC)=O)=O)CC[C@H](C(N(C)C)=O)C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.57 |