Läs mer
Des-6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-6-chloro Dasatinib, TRC
Produktkod. 30368755
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30368755 10 mg
1 options
Produktkod. 30368755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29703010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Des-6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-6-chloro Dasatinib
CAS 910297-71-1
Molekylformel C16 H13 Cl2 N5 O2 S
Kvantitet 10 mg
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, N-[2-chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]- (9CI, ACI), N-[2-Chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxamide (ACI)
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2N5O2S/c1-8-20-12(18)5-13(21-8)22-16-19-6-11(26-16)15(25)23-14-9(7-24)3-2-4-10(14)17/h2-6,24H,7H2,1H3,(H,23,25)(H,19,20,21,22)
LEDER Cc1nc(Cl)cc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(Cl)cccc3CO)n1
IUPAC-namn N-[2-chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 410.28
Formel vikt 409.0167