Läs mer
Des-acetyl Apremilast, TRC
Produktkod. 30356813
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356813 10 mg
30356007 25 mg
30351466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30356813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28939810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635705-72-5
Molekylformel C20H22N2O6S
Molekylvikt (g/mol) 418.46
Synonym 4-Amino-2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
LEDER CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(N)c3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Des-acetyl Apremilast
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O6S/c1-4-28-17-10-12(8-9-16(17)27-2)15(11-29(3,25)26)22-19(23)13-6-5-7-14(21)18(13)20(22)24/h5-10,15H,4,11,21H2,1-3H3/t15-/m1/s1
Formel vikt 418.1199