Läs mer
MedChemExpress [Des-Arg9]-Bradykinin acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 96.9% |
| CAS | 23827-91-0 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 964.07 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (103.73 mM∣Need ultrasonic) |