Läs mer
[Des-Arg9]-Bradykinin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443951 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 11443951
Brand: MP Biomedicals 0215279201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A potent antagonist of bradykinin. Soluble in water (10mg/mL-clear colorless solution)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 15958-92-6
Färg White
Formatera Lyophilized Powder
Molekylvikt (g/mol) 904.04
Produkttyp [Des-Arg9]-Bradykinin