missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 15958-92-6 |
| Färg | White |
| Formatera | Lyophilized Powder |
| Molekylvikt (g/mol) | 904.04 |
| Produkttyp | [Des-Arg9]-Bradykinin |
| Kvantitet | 5 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?