missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Des(benzylpyridyl) Atazanavir, TRC

Produktkod. 30134470
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134470 50 mg
30012209 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134470 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28195050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1192224-24-0
Molekylformel C26H43N5O7
Molekylvikt (g/mol) 537.65
Synonym 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-, 1,14-dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, 1,14-Dimethyl 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate
IUPAC-namn methyl N-[(1S)-1-[[(1S,2S)-1-benzyl-2-hydroxy-3-[2-[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethyl-butanoyl]hydrazino]propyl]carbamoyl]-2,2-dimethyl-propyl]carbamate
LEDER COC(=O)N[C@H](C(=O)NNC[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)C(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dealkyl Atazanavirl
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43N5O7/c1-25(2,3)19(29-23(35)37-7)21(33)28-17(14-16-12-10-9-11-13-16)18(32)15-27-31-22(34)20(26(4,5)6)30-24(36)38-8/h9-13,17-20,27,32H,14-15H2,1-8H3,(H,28,33)(H,29,35)(H,30,36)(H,31,34)/t17-,18-,19+,20+/m0/s1
Formel vikt 537.3162
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.