missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des(diethylaminoethyl)-didesiodo-1’-methoxy Amiodarone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des(diethylaminoethyl)-didesiodo-1’-methoxy Amiodarone |
| CAS | 1391052-69-9 |
| Molekylformel | C20H20O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [2-[(1RS)-1-Methoxybutyl]benzofuran-3-yl]-4-hydroxy-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O4/c1-3-6-17(23-2)20-18(15-7-4-5-8-16(15)24-20)19(22)13-9-11-14(21)12-10-13/h4-5,7-12,17,21H,3,6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(OC)c1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | (4-hydroxyphenyl)-[2-(1-methoxybutyl)-1-benzofuran-3-yl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.37 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?