Läs mer
Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan |
| CAS | 1225327-16-1 |
| Molekylformel | C16 H15 N O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan, 5-[2-(Phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2S/c18-20(19,15-4-2-1-3-5-15)11-9-13-6-7-16-14(12-13)8-10-17-16/h1-8,10,12,17H,9,11H2 |
| LEDER | O=S(=O)(CCc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5-[2-(benzenesulfonyl)ethyl]-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.361 |
| Formel vikt | 285.082 |