Läs mer
Des-[(E)-Methyl-3-methyoxyacrylate] Picoxystrobin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picoxystrobin Metabolite M8 |
| CAS | 2379883-79-9 |
| Molekylformel | C14 H10 F3 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Picoxystrobin Metabolite M8, Benzoic acid','2-[[[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]methyl]- (ACI), 2-[[[6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]methyl]benzoic acid (ACI), IN-QDY 63, IN-QDY63, R 408509, R408509 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10F3NO3/c15-14(16,17)11-6-3-7-12(18-11)21-8-9-4-1-2-5-10(9)13(19)20/h1-7H,8H2,(H,19,20) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1COc2cccc(n2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-[[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxymethyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.2293 |
| Formel vikt | 297.0613 |