Läs mer
Tocris Bioscience™ des-His1-[Glu9)-Glucagon (1-29) amide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18004092
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18004092 1 mg
1 options
Produktkod. 18004092 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2216/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glucagon receptor antagonist
des-His1-[Glu9]-Glucagon (1-29) amide is a glucagon receptor antagonist (pA2 = 7.2 for inhibition of glucagon-induced adenylyl cyclase activation in rat liver membranes); displays no agonist activity. Enhances glucose-stimulated pancreatic insulin release in vitro. Blocks added glucagon-induced hyperglycemia in normal rabbits without affecting glycogenolysis in vivo. Also blocks endogenous glucagon-induced hyperglycemia in streptozocin diabetic rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet 95%
Innehåll och lagring Store at -20°C
Beskrivning des-His1-[Glu9)-Glucagon (1-29) amide
Molekylvikt (g/mol) 3358.68
Produkttyp des-His1-[Glu9]-Glucagon (1-29) amide
Kvantitet 1 mg
Sekvens Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Glu-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr-NH2
For Research Use Only