Läs mer
Des(isopropoxyethyl) Bisoprolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,10,12,14-16H,7-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 239.1521 |
| Procent renhet | >95% |