Läs mer
Des(isopropylamino) Atenolol Diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15) |
| Formel vikt | 225.1001 |
| Procent renhet | >95% |