Läs mer
Des(isopropylamino) Atenolol Diol, TRC
Produktkod. 30362229
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362229 500 mg
30358203 50 mg
30368249 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30362229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD290145500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61698-76-8
Molekylformel C11 H15 N O4
Molekylvikt (g/mol) 225.24
Synonym Benzeneacetamide, 4-(2,3-dihydroxypropoxy)-, 4-(2,3-Dihydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. B (EP)
IUPAC-namn 2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)fenyl]acetamid
LEDER NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
Formel vikt 225.1001
Procent renhet >95%