Läs mer
Des(isopropylamino) Atenolol Diol, TRC
Produktkod. 30368249
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368249 100 mg
30362229 500 mg
30358203 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368249 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD290145100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61698-76-8
Molekylformel C11 H15 N O4
Molekylvikt (g/mol) 225.24
Synonym Benzeneacetamide, 4-(2,3-dihydroxypropoxy)-, 4-(2,3-Dihydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. B (EP)
IUPAC-namn 2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)fenyl]acetamid
LEDER NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
Formel vikt 225.1001
Procent renhet >95%