Läs mer
Des-methylformate Eplerenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des-methylformate Eplerenone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-16-15-6-9-21(10-7-18(24)26-21)20(15,2)12-17-22(16,19)25-17/h11,15-17H,3-10,12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 356.1988 |