missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des-methylformate Eplerenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des-methylformate Eplerenone |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-16-15-6-9-21(10-7-18(24)26-21)20(15,2)12-17-22(16,19)25-17/h11,15-17H,3-10,12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 356.1988 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?