missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des[[N-(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl] 17-(Propionyl) Finasteride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des[(N-(1,1-Dimethylethyl)amino)carbonyl] 17-(Propionyl) Finasteride |
| CAS | 1346604-11-2 |
| Molekylformel | C21H31NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-1,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-7-(1-oxopropyl)-2H-indeno[5,4-f]quinolin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO2/c1-4-17(23)16-7-6-14-13-5-8-18-21(3,12-10-19(24)22-18)15(13)9-11-20(14,16)2/h10,12-16,18H,4-9,11H2,1-3H3,(H,22,24)/t13-,14-,15-,16+,18+,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4[C@](C)(C=CC(=N4)O)[C@H]3CC[C@@]21C |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.48 |
| Formel vikt | 329.2355 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?