missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Des[N-[(1S)-1-[2-(cyclopropylamino)-2-oxoacetyl]butyl]carboxamido] 1-Carboxy Telaprevir, TRC

Produktkod. 30349620
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349620 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2889150.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Des[N-[(1S)-1-[2-(cyclopropylamino)-2-oxoacetyl]butyl]carboxamido] 1-Carboxy Telaprevir
CAS 402958-98-9
Molekylformel C27 H39 N5 O5
Kvantitet 0.5 mg
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic acid, (2S)-2-cyclohexyl-N-(2-pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyloctahydro-, (1S,3aR,6aS)-, Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic acid, (2S)-2-cyclohexyl-N-(pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyloctahydro-, (1S,3aR,6aS)- (9CI), (1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]acetyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C27H39N5O5/c1-27(2,3)22(25(35)32-15-17-10-7-11-18(17)21(32)26(36)37)31-24(34)20(16-8-5-4-6-9-16)30-23(33)19-14-28-12-13-29-19/h12-14,16-18,20-22H,4-11,15H2,1-3H3,(H,30,33)(H,31,34)(H,36,37)/t17-,18-,20-,21-,22+/m0/s1
LEDER CC(C)(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cnccn1)C2CCCCC2)C(=O)N3C[C@@H]4CCC[C@@H]4[C@H]3C(=O)O
IUPAC-namn (3S,3aS,6aR)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)acetyl]amino]-3,3-dimethylbutanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrole-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 513.63
Formel vikt 513.2951
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.