missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des[N-[(1S)-1-[2-(cyclopropylamino)-2-oxoacetyl]butyl]carboxamido] 1-Carboxy Telaprevir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des[N-[(1S)-1-[2-(cyclopropylamino)-2-oxoacetyl]butyl]carboxamido] 1-Carboxy Telaprevir |
| CAS | 402958-98-9 |
| Molekylformel | C27 H39 N5 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic acid, (2S)-2-cyclohexyl-N-(2-pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyloctahydro-, (1S,3aR,6aS)-, Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic acid, (2S)-2-cyclohexyl-N-(pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyloctahydro-, (1S,3aR,6aS)- (9CI), (1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]acetyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C27H39N5O5/c1-27(2,3)22(25(35)32-15-17-10-7-11-18(17)21(32)26(36)37)31-24(34)20(16-8-5-4-6-9-16)30-23(33)19-14-28-12-13-29-19/h12-14,16-18,20-22H,4-11,15H2,1-3H3,(H,30,33)(H,31,34)(H,36,37)/t17-,18-,20-,21-,22+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cnccn1)C2CCCCC2)C(=O)N3C[C@@H]4CCC[C@@H]4[C@H]3C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S,3aS,6aR)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)acetyl]amino]-3,3-dimethylbutanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.63 |
| Formel vikt | 513.2951 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?