Läs mer
Des-N-(2-Diethylaminoethyl)amide Sunitinib Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(Z)-(5-Fluoro-2-oxo-indolin-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 356068-93-4 |
| Molekylformel | C16 H13 F N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-[(Z)-(5-Fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, (3Z)-3-[(3,5-Dimethyl-4-carboxy-1H-pyrrol-2-yl)methylidene]-5-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13FN2O3/c1-7-13(18-8(2)14(7)16(21)22)6-11-10-5-9(17)3-4-12(10)19-15(11)20/h3-6,18H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b11-6- |
| LEDER | Cc1[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c(C)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.28 |
| Formel vikt | 300.091 |