Läs mer
Des-(N-2-pyridyl-β-alanine Ethyl Ester) Dabigatran ethyl ester hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(((4-(Aminoiminomethyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1422435-39-9 |
| Molekylformel | C19H21N5O2 . (HCl) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N5O2.ClH/c1-3-26-19(25)13-6-9-16-15(10-13)23-17(24(16)2)11-22-14-7-4-12(5-8-14)18(20)21;/h4-10,22H,3,11H2,1-2H3,(H3,20,21);1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=N)N)n2C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[(4-carbamimidoylanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.9 |
| Formel vikt | 387.1462 |