missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Des-(N-2-pyridyl-Beta-alanine Ethyl Ester) Dabigatran Etexilate 5-Ethyl Carboxylate (Dabigatran Impurity), TRC

Produktkod. 30132765
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132765 5 mg
30008602 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132765 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2932755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1408238-36-7
Molekylformel C26H33N5O4
Molekylvikt (g/mol) 479.57
Synonym 2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
LEDER CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)OCC)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Des-(N-2-pyridyl-beta-alanine Ethyl Ester) Dabigatran Etexilate 5-Ethyl Carboxylate (Dabigatran Impurity)
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 479.2533
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.