Läs mer
Des-[N-(4-chloro-2-methyl-6[((methylamino)carboyl))phenyl]] Chlorantraniliprole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyantraniliprole Metabolite IN-M2G98 |
| CAS | 1438853-57-6 |
| Molekylformel | C9 H6 Br Cl N4 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Des-[N-(4-chloro-2-methyl-6[((methylamino)carboyl))phenyl]] Chlorantraniliprole, Cyantraniliprole Metabolite IN-M2G98, 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide (ACI), 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrClN4O/c10-7-4-6(8(12)16)15(14-7)9-5(11)2-1-3-13-9/h1-4H,(H2,12,16) |
| LEDER | NC(=O)c1cc(Br)nn1c2ncccc2Cl |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-(3-chloropyridin-2-yl)pyrazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.527 |
| Formel vikt | 299.941 |