Läs mer
Des-(N-methyl-5-tetrazolethiolyl)furolactone Cefoperazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| CAS | 73240-08-1 |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C23H23N5O8S |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.52 |
| InChI-nyckel | RFNBMKDSMYYHTH-VTJXTGGHSA-N |
| LEDER | [H][C@]12SCC3=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)N1CCN(CC)C(=O)C1=O)C1=CC=C(O)C=C1)C(=O)OC3 |
| IUPAC-namn | (2R)-N-[(4R,5R)-3,11-dioxo-10-oxa-6-thia-2-azatricyclo[6.3.0.0²,⁵]undec-1(8)-en-4-yl]-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Produkttyp | Impurity |
| Kvantitet | 10 mg |
| Visa mer |