missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des(N,N-dimethylethanamine) Orphenadrine Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des(N,N-dimethylethanamine) Orphenadrine Dimer |
| CAS | 40673-52-7 |
| Molekylformel | C28 H26 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Bis(o-methyl-α-phenylbenzyl) ether, Bis(phenyl-o-tolylmethyl) ether |
| InChI formel | InChI=1S/C28H26O/c1-21-13-9-11-19-25(21)27(23-15-5-3-6-16-23)29-28(24-17-7-4-8-18-24)26-20-12-10-14-22(26)2/h3-20,27-28H,1-2H3 |
| LEDER | O(C(C=1C=CC=CC1)C=2C=CC=CC2C)C(C=3C=CC=CC3)C=4C=CC=CC4C |
| IUPAC-namn | 1-methyl-2-[[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]-phenylmethyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.5 |
| Formel vikt | 378.198 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?