missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des(N,N-Dimethylprop-2-enyl-1-Amine) Afatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des(N,N-Dimethylprop-2-enyl-1-Amine) Afatinib |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16ClFN4O3/c20-14-5-11(1-2-15(14)21)25-19-13-6-17(24-10-26)18(7-16(13)22-9-23-19)28-12-3-4-27-8-12/h1-2,5-7,9-10,12H,3-4,8H2,(H,24,26)(H,22,23,25)/t12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 402.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?