missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des-O-[2-(diethylamino)ethyl]-1-methoxy Amiodarone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des-O-[2-(diethylamino)ethyl]-1-methoxy Amiodarone |
| CAS | 1391054-75-3 |
| Molekylformel | C20H18I2O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [2-[(1RS)-1-Methoxybutyl]benzofuran-3-yl][4-hydroxy-3,5-diiodophenyl]methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18I2O4/c1-3-6-16(25-2)20-17(12-7-4-5-8-15(12)26-20)18(23)11-9-13(21)19(24)14(22)10-11/h4-5,7-10,16,24H,3,6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(OC)c1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(O)c(I)c3 |
| IUPAC-namn | (4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-[2-(1-methoxybutyl)-1-benzofuran-3-yl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 576.16 |
| Formel vikt | 575.9294 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?