missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des(sulfonylethyl)amino Hydroxy Lapatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des(sulfonylethyl)amino Hydroxy Lapatinib |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H19ClFN3O3/c27-22-12-19(5-8-25(22)33-14-16-2-1-3-18(28)10-16)31-26-21-11-17(4-7-23(21)29-15-30-26)24-9-6-20(13-32)34-24/h1-12,15,32H,13-14H2,(H,29,30,31) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?