Läs mer
Desacetyl bisacodyl beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30134369
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134369 100 mg
30009335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134369 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD288650100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31050-47-2
Molekylformel C24H23NO8
Molekylvikt (g/mol) 453.44
Synonym 4-[(4-Hydroxyphenyl)-2-pyridinylmethyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, α-(p-Hydroxyphenyl)-α-2-pyridyl-p-tolyl Glucosiduronic Acid;
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-((4-hydroxyfenyl)(pyridin-2-yl)metyl)fenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-karboxylsyra
LEDER OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O4)C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desacetyl Bisacodyl b-D-Glucuronide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H23NO8/c26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-25-17)14-6-10-16(11-7-14)32-24-21(29)19(27)20(28)22(33-24)23(30)31/h1-12,18-22,24,26-29H,(H,30,31)/t18?,19-,20-,21+,22?,24+/m0/s1
Formel vikt 453.14