missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desacetyl Bisacodyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3 |
| Formel vikt | 319.1208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?