Läs mer
Desacetyl Cefatiamidin, TRC
Produktkod. 17903165
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903165 50 mg
17901155 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17903165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28827550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 958001-61-1
Molekylformel C17 H26 N4 O5 S2
Molekylvikt (g/mol) 430.54
Synonym (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-7-[[2-[[[(1-methylethyl)amino][(1-methylethyl)imino]methyl]thio]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[2-[(E)-N,N'-diisopropylkarbamimidoyl]sulfanylacetyl]amino]-3-(hydroxymetyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)N\C(=N/C(C)C)\SCC(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CO
Spécification
Kemiskt namn eller material Desacetyl Cefathiamidine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H26N4O5S2/c1-8(2)18-17(19-9(3)4)28-7-11(23)20-12-14(24)21-13(16(25)26)10(5-22)6-27-15(12)21/h8-9,12,15,22H,5-7H2,1-4H3,(H,18,19)(H,20,23)(H,25,26)/t12-,15-/m1/s1
Formel vikt 430.1345
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.