missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desacetyl Cephapirin-d6 Sodium Salt (Major) (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desacetyl Cephapirin-d6 Sodium Salt |
| Molekylformel | C15H8D6N3NaO5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[[2-(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid-d6 Sodium Salt, (6R-trans)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[[(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid-d6 Sodium Salt, Deacetylcephapirin-d6 Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O5S2.Na/c19-5-8-6-25-14-11(13(21)18(14)12(8)15(22)23)17-10(20)7-24-9-1-3-16-4-2-9;/h1-4,11,14,19H,5-7H2,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,14-;/m1./s1/i1D,2D,3D,4D,7D2; |
| LEDER | O=C1[C@@H](NC(C([2H])([2H])SC2=C([2H])C([2H])=NC([2H])=C2[2H])=O)[C@]3([H])N1C(C(O[Na])=O)=C(CO)CS3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.45 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?