Läs mer
Desacetyl Cephapirin Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desacetyl Cephapirin Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O5S2.Na/c19-5-8-6-25-14-11(13(21)18(14)12(8)15(22)23)17-10(20)7-24-9-1-3-16-4-2-9;/h1-4,11,14,19H,5-7H2,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,14-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 403.0273 |
| Procent renhet | >95% |