Läs mer
Desacetyl Desmethyl Lacosamide, TRC
Artikelnummer. 30134247
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30134247 1 g
30009806 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2883251G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175481-39-7
Molekylformel C10 H14 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Synonym Propanamide, 2-amino-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-Amino-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Amino-N-benzyl-3-hydroxypropanamide, (R)-N-Benzyl-2-amino-3-hydroxypropionamide, Lacosamide Imp. E (Pharmeuropa)
IUPAC-namn (2R)-2-amino-N-benzyl-3-hydroxypropanamide
LEDER N[C@H](CO)C(=O)NCc1ccccc1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Desacetyl Desmethyl Lacosamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O2/c11-9(7-13)10(14)12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7,11H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Formel vikt 194.1055
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.