Läs mer
Desacetyl Diltiazem-d4, TRC
Produktkod. 30359240
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30359240 25 mg -
30356182 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30359240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28868225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112259-40-2
Molekylformel C20H20D4N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 376.51
Synonym (2S-cis)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl-1,1,2,2-d4]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
LEDER O[C@@H]1[C@H](C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C(C=CC=C3)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desacetyl Diltiazem-d4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1/i12D2,13D2