Läs mer
Desacetyl Diltiazem-d6, TRC
Produktkod. 30365401
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365401 50 mg
30357614 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30365401 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28868850MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246820-35-8
Molekylformel C20H18D6N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 378.52
Synonym (2S-cis)-5-[(Dimethylamino-d6)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Deacetyl-d-diltiazem-d6, Deacetyldiltiazem-d6
LEDER O[C@@H](C(N(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C=CC=C1)=C1S2)=O)[C@@H]2C3=CC=C(OC)C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desacetyl Diltiazem-d6
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1/i1D3,2D3