Läs mer
Desacetyl Diltiazem Hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desacetyl Diltiazem HCl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O3S.ClH/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14;/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3;1H/t18-,19+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 408.1274 |
| Procent renhet | >95% |