Läs mer
Desacetyl Forskolin, TRC
Produktkod. 30357484
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357484 100 mg
30349494 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30357484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD281860100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64657-20-1
Molekylformel C20 H32 O6
Molekylvikt (g/mol) 368.46
Synonym (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyldodecahydro-5,6,10,10b-tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 7-Deacetylforskolin, 7-Desacetylforskolin, 7-Deacetylcoleonol, Deacetylforskolin, Forskolin D
IUPAC-namn (3R,4aR,5S,6S,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-5,6,10,10b-tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentametyl-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]kromen-1-ett
LEDER CC1(C)CC[C@H](O)[C@@]2(C)C1[C@H](O)[C@H](O)[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]23O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desacetyl Forskolin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32O6/c1-7-17(4)10-12(22)20(25)18(5)11(21)8-9-16(2,3)14(18)13(23)15(24)19(20,6)26-17/h7,11,13-15,21,23-25H,1,8-10H2,2-6H3/t11-,13-,14?,15-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
Formel vikt 368.2199