Läs mer
Desacetyl-N,O-descarbonyl Linezolid (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desacetyl-N,O-descarbonyl Linezolid |
| CAS | 333753-72-3 |
| Molekylformel | C13H20FN3O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S)-1-Amino-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20FN3O2/c14-12-7-10(16-9-11(18)8-15)1-2-13(12)17-3-5-19-6-4-17/h1-2,7,11,16,18H,3-6,8-9,15H2 |
| LEDER | NC[C@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.32 |
| Formel vikt | 269.154 |