Läs mer
Desacetyl Nimbin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | desacetyl Nimbin |
| CAS | 18609-16-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C28 H34 O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (4α,5α,6α,7α,15β,17α)-7,15:21,23-Diepoxy-6-hydroxy-4,8-dimethyl-1-oxo- 18,24-dinor-11,12-secochola-2,13,20,22-tetraene-4,11-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (+)-Desacetylnimbin, 6-Deacetylnimbin, 6-Desacetylnimbin, Desacetylnimbin |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34O8/c1-14-16(15-8-10-35-13-15)11-17-21(14)28(4)18(12-20(30)33-5)27(3)19(29)7-9-26(2,25(32)34-6)23(27)22(31)24(28)36-17/h7-10,13,16-18,22-24,31H,11-12H2,1-6H3/t16-,17-,18+,22-,23+,24-,26-,27+,28-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)C[C@@H]1[C@@]2(C)[C@H](O[C@@H]3C[C@H](C(=C23)C)c4cocc4)[C@H](O)[C@H]5[C@@](C)(C=CC(=O)[C@]15C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (1S,2R,3R,4R,8R,9S,10R,13R,15R)-13-(furan-3-yl)-2-hydroxy-9-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4,8,10,12-tetramethyl-7-oxo-16-oxatetracyclo[8.6.0.03,8.011,15]hexadeca-5,11-diene-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.56 |
| Visa mer |